Learn More
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30426370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426370 10 mg
30418319 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23820010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74472-37-0
Fórmula molecular C12 H5 Cl5
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,3,4,4',5-pentachloro-, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl, CB 114, PCB 114, 2,3,4,4',5-PentaCB
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetracloro-5-(4-clorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 114
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8834