CAS RN 7433-43-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Metilhidroxiurea, TRC
CAS: 7433-43-4 Fórmula molecular: C2H6N2O2 Peso molecular (g/mol): 90.08 Sinónimo: 1-Hydroxy-1-methylurea,1-Methyl-1-hydroxyurea,1-Methylhydroxyurea,NSC 529064,SQ 17589,N-Hydroxy-N-methylurea SMILES: CN(O)C(=O)N