Learn More
1-Metilhidroxiurea, TRC
Código de producto. 30477059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477059 5 g 5 g
30471085 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7433-43-4
Fórmula molecular C2H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 90.08
Sinónimo 1-Hydroxy-1-methylurea, 1-Methyl-1-hydroxyurea, 1-Methylhydroxyurea, NSC 529064, SQ 17589, N-Hydroxy-N-methylurea
SMILES CN(O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylhydroxyurea
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2O2/c1-4(6)2(3)5/h6H,1H3,(H2,3,5)