accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClO

CAS RN 7421-93-4

IUPAC Nombre: 3,4,5,6,6,7-hexachloropentacyclo[6.3.0.0²,⁴.0³,⁷.0⁵,⁹]undecane-10-carbaldehyde
Sinónimos: 3,4,5,6,6,7-hexachloropentacyclo[6.3.0.0²,⁴.0³,⁷.0⁵,⁹]undecane-10-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 380.9
Fórmula molecular: C12H8Cl6O
InChi Key: HCTWZIFNBBCVGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC12C3C4CC(C=O)C5C4C(Cl)(C13Cl)C(Cl)(Cl)C25Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados