Learn More
Endrina-aldehído 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30322970 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30322970 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV13161000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endrin-aldehyde
CAS 7421-93-4
Nombres de analitos o componentes Endrin-aldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H8 Cl6 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-rel-, 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1α,2β,2aβ,4β,4aβ,5β,6aβ,6bβ,7S*)- (8CI), rel-(1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-2,2a,3,3,4,7-Hexachlorodecahydro-1,2,4-methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 4,5,6,7,8,8-Hexachlorohexahydro-4,7-methano-3,5,6-methenoindan-1-carboxaldehyde, Endrin aldehyde, SD 7442
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2/t3-,4+,5-,6+,7+,8+,9+,10+,11-/m1/s1
SMILES ClC1(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]3[C@]1(Cl)[C@]5(Cl)[C@@H]4[C@]25Cl)C=O
Nombre IUPAC rel-(1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-2,2a,3,3,4,7-hexaclorodecahidro-1,2,4-metenociclopenta[cd]pentaleno-5-carboxaldehído
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 380.91
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.8706 g/mol