CAS RN 7415-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Succinato de cortisona sódica, TRC
CAS: 7415-42-1 Fórmula molecular: C25H31NaO8 Peso molecular (g/mol): 482.5 Sinónimo: 21-(Hydrogen Succinate) Cortisone Sodium Salt,21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-17-hydroxy-pregn-4-ene-3,11,20-trione Monosodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 4-[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoxoxi]-4-oxbutanoato SMILES: [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23