Learn More
Succinato de cortisona sódica, TRC
Código de producto. 30360813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360813 25 mg 25 miligramos
30350376 10 mg -
30359453 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69650525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7415-42-1
Fórmula molecular C25H31NaO8
Peso molecular (g/mol) 482.5
Sinónimo 21-(Hydrogen Succinate) Cortisone Sodium Salt, 21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-17-hydroxy-pregn-4-ene-3,11,20-trione Monosodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoxoxi]-4-oxbutanoato
SMILES [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cortisone Sodium Succinate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-17,22,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1917