CAS RN 74134-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
D-Galactosa-13C6, TRC
CAS: 74134-89-7 Fórmula molecular: 13C6H12O6 Peso molecular (g/mol): 186.11 Sinónimo: (+)-Galactose-13C6,D-(+)-Galactose-13C6,Galactose-13C6 SMILES: O[13C]([H])([H])[13C@@]1([H])O[13C](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@](O)([H])[13C@@]1([H])O