Learn More
D-Galactosa-13C6, TRC
Código de producto. 30012668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012668 5 mg 5 miligramos
30005028 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1552515MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74134-89-7
Fórmula molecular 13C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 186.11
Sinónimo (+)-Galactose-13C6, D-(+)-Galactose-13C6, Galactose-13C6
SMILES O[13C]([H])([H])[13C@@]1([H])O[13C](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@](O)([H])[13C@@]1([H])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Galactose-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0835
Porcentaje de pureza >95%