accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClHClHClClNH2H2NNH2H2N

CAS RN 7411-49-6

IUPAC Nombre: tetrahydrogen [1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrachloride
Sinónimos: tetrahydrogen 3,3'-diaminobenzidine tetrachloride
Peso molecular (g/mol): 360.1
Fórmula molecular: C12H18Cl4N4
InChi Key: KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(C=C1N)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados