Learn More
3,3'-Diaminobenzidina Tetrahidrocloruro, TRC
Código de producto. 30364188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364188 25 g 25 g
30349964 5 g 5 g
30354806 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41615025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7411-49-6
Fórmula molecular C12 H14 N4 . 4 Cl H
Peso molecular (g/mol) 360.11
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina; tetrahidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)c2ccc(N)c(N)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.0286