accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COPSOCH3H3CSNHSOO

CAS RN 741-58-2

IUPAC Nombre: O,O-bis(propan-2-yl) [(2-benzenesulfonamidoethyl)sulfanyl]phosphonothioate
Sinónimos: bensulide
Peso molecular (g/mol): 397.5
Fórmula molecular: C14H24NO4PS3
InChi Key: RRNIZKPFKNDSRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OP(=S)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Concentración 
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados