Learn More
Bensulida 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324216 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324216 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010155ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensulide
CAS 741-58-2
Nombres de analitos o componentes Bensulide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H24 N O4 P S3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24NO4PS3/c1-12(2)18-20(21,19-13(3)4)22-11-10-15-23(16,17)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
SMILES CC(C)OP(=S)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC N-[2-di(propan-2-iloxi)fosfinotioilsulfaniletil]bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 397.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0605 g/mol