CAS RN 740747-76-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Compuesto de coordinación de hidroxi[[2- 2-(2-metoxietoxi)propil]amino]carbonil]fenoxi]acetato(2-)]mercurato(1-), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Compuesto de coordinación de hidroxi[[2- 2-(2-metoxietoxi)propil]amino]carbonil]fenoxi]acetato(2-)]mercurato(1-), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.