Learn More
Compuesto de coordinación de hidroxi[[2- 2-(2-metoxietoxi)propil]amino]carbonil]fenoxi]acetato(2-)]mercurato(1-), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy[(2-[([2-(2-methoxyethoxy)propyl]amino)carbonyl]phenoxy)acetato(2-)]mercurate(1-) Coordination Compound |
| CAS | 740747-76-6 |
| Fórmula molecular | C15H21HgNO7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Merethoxylline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O5/c1-5-14(16(17)19-12(2)3)10-9-13(4)20-21-15-8-6-7-11-18-15/h12-15H,5-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(C(CC)CCC(OOC1CCCCO1)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 527.92 |