accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClONOO

CAS RN 74070-46-5

IUPAC Nombre: 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
Sinónimos: aclonifen
Peso molecular (g/mol): 264.67
Fórmula molecular: C12H9ClN2O3
InChi Key: DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Concentración 
  • (3)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)