Learn More
Aclonifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aclonifen |
| CAS | 74070-46-5 |
| Fórmula molecular | C12 H9 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxybenzenamine, 2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline, Aclonifen, Bandren, Bandur, CME 127, Challenge 600, KUB 3359 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-6-nitro-3-fenoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 264.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0302 |