accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSOOCH3

CAS RN 7400-45-5

IUPAC Nombre: methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]propanoate
Sinónimos: methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]propanoate
Peso molecular (g/mol): 192.23
Fórmula molecular: C7H12O4S
InChi Key: XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCSCC(=O)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados