Learn More
Éster dimetílico del ácido 3-[(carboximetil)tio]propiónico, TRC
Código de producto. 30354367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30354367 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30354367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1810205G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester
CAS 7400-45-5
Fórmula molecular C7H12O4S
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-[[(Methoxycarbonyl)methyl]sulfanyl]propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionate, Methyl 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate, NSC 59279
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCSCC(=O)OC
Nombre IUPAC 3-(2-metoxi-2-oxoetil)sulfanilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 192.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0456
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.