Learn More
Éster dimetílico del ácido 3-[(carboximetil)tio]propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Carboxymethyl)thio]propionic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 7400-45-5 |
| Fórmula molecular | C7H12O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-[[(Methoxycarbonyl)methyl]sulfanyl]propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(Methoxycarbonylmethylthio)propionate, Methyl 3-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate, NSC 59279 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCSCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metoxi-2-oxoetil)sulfanilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0456 |