CAS RN 73963-34-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-(3-Cloropropil)-1-fenil-1H-1,2,3,4-tetrazol, TRC
CAS: 73963-34-5 Fórmula molecular: C10H11N4Cl Peso molecular (g/mol): 222.67 Nombre IUPAC: 5-(3-cloropropil)-1-feniltetrazol SMILES: ClCCCc1nnnn1c2ccccc2