Learn More
5-(3-Cloropropil)-1-fenil-1H-1,2,3,4-tetrazol, TRC
Código de producto. 30366813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366813 25 mg -
30355799 250 mg 250 miligramos
30350130 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC21467325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73963-34-5
Fórmula molecular C10H11N4Cl
Peso molecular (g/mol) 222.67
Nombre IUPAC 5-(3-cloropropil)-1-feniltetrazol
SMILES ClCCCc1nnnn1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN4/c11-8-4-7-10-12-13-14-15(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0672