CAS RN 7396-79-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2',5'-Tricloroacetofenona, TRC
CAS: 7396-79-4 Fórmula molecular: C8 H5 Cl3 O Peso molecular (g/mol): 223.48 Sinónimo: 2-Chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone,2,2',5'-Trichloroacetophenone,2,5,ω-Trichloroacetophenone,2,5-Dichlorophenacyl chloride Nombre IUPAC: 2-cloro-1-(2,5-diclorofenil)etanona SMILES: ClCC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl