Learn More
2,2',5'-Tricloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30455844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455844 25 mg -
30454715 250 mg 250 miligramos
30455753 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89153025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7396-79-4
Fórmula molecular C8 H5 Cl3 O
Peso molecular (g/mol) 223.48
Sinónimo 2-Chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone, 2,2',5'-Trichloroacetophenone, 2,5,ω-Trichloroacetophenone, 2,5-Dichlorophenacyl chloride
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,5-diclorofenil)etanona
SMILES ClCC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',5'-Trichloroacetophenone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9406