accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 73866-23-6

IUPAC Nombre: 5-(2-bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide
Sinónimos: 5-(2-bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide
Peso molecular (g/mol): 258.07
Fórmula molecular: C9H8BrNO3
InChi Key: VXWSXLSUWGZOHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C(=O)CBr
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados