Learn More
5-Bromoacetil-2-hidroxibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoacetyl-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 73866-23-6 |
| Fórmula molecular | C9H8BrNO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-(Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Bromoacetyl)salicylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-2-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 258.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.9688 |