CAS RN 73853-05-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5,6-Trihidroxi-1-isopropilindol, TRC
CAS: 73853-05-1 Fórmula molecular: C11 H13 N O3 Peso molecular (g/mol): 207.226 Sinónimo: 1-(1-Methylethyl)-1H-indole-3,5,6-triol Nombre IUPAC: 1-propan-2-ilindol-3,5,6-triol SMILES: CC(C)n1cc(O)c2cc(O)c(O)cc12