Learn More
3,5,6-Trihidroxi-1-isopropilindol, TRC
Código de producto. 30451124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30451124 25 mg
30450808 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79528525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73853-05-1
Fórmula molecular C11 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 207.226
Sinónimo 1-(1-Methylethyl)-1H-indole-3,5,6-triol
Nombre IUPAC 1-propan-2-ilindol-3,5,6-triol
SMILES CC(C)n1cc(O)c2cc(O)c(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,6-Trihydroxy-1-isopropylindole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-6(2)12-5-11(15)7-3-9(13)10(14)4-8(7)12/h3-6,13-15H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.09