accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOH

CAS RN 7377-03-9

IUPAC Nombre: N-hydroxyoctanamide
Sinónimos: caprylhydroxamic acid octanohydroxamic acid
Peso molecular (g/mol): 159.23
Fórmula molecular: C8H17NO2
InChi Key: RGUVUPQQFXCJFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC(=O)NO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados