Learn More
Ácido octanohidroxámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octanohydroxamic acid |
| CAS | 7377-03-9 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Hydroxyoctanamide, Caprylohydroxamic Acid, Decoyl Hydroxamic Acid, Octanoylhydroxamic Acid, Taselin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(10)9-11/h11H,2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)NO |
| Nombre IUPAC | ácido octanohidroxámico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1259 |