CAS RN 73736-50-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Astemizol, TRC
CAS: 73736-50-2 Fórmula molecular: C27 H29 F N4 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 481 Sinónimo: Desmethyl Astemizole Hydrochloride Nombre IUPAC: 4-[2-[4-[[1-[(4-fluorofenil)metil]benzimidazol-2-il]amino]piperidina-1-il]etil]fenol; Cloruro SMILES: Cl.Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1