Learn More
O-Desmetil Astemizol, TRC
Código de producto. 30012638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012638 1 mg 1 miligramo
30011867 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2907501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73736-50-2
Fórmula molecular C27 H29 F N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 481
Sinónimo Desmethyl Astemizole Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-[4-[[1-[(4-fluorofenil)metil]benzimidazol-2-il]amino]piperidina-1-il]etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Astemizole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29FN4O.ClH/c28-22-9-5-21(6-10-22)19-32-26-4-2-1-3-25(26)30-27(32)29-23-14-17-31(18-15-23)16-13-20-7-11-24(33)12-8-20;/h1-12,23,33H,13-19H2,(H,29,30);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.2092
Porcentaje de pureza >95%