CAS RN 73725-85-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Lidanserin, MedChemExpress
MedChemExpress Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.