accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONO

CAS RN 736991-21-2

IUPAC Nombre: 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde
Sinónimos: 2-(morpholin-4-ylmethyl)benzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 205.26
Fórmula molecular: C12H15NO2
InChi Key: YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados