Learn More
2-(Morfolinometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10554004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10554004 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10554004 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H15NO2
Número MDL MFCD07782412
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
Clave InChI YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
Nombre IUPAC 2-[(morfolin-4-il)metil]benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525826
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26