CAS RN 73667-71-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2'-O-Dimetilguanosina, TRC
CAS: 73667-71-7 Fórmula molecular: C12 H17 N5 O5 Peso molecular (g/mol): 311.294 Sinónimo: 1-Methyl-2'-O-methylguanosine,2'-O-Methyl-1-methylguanosine Nombre IUPAC: 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxixolán-2-il]-1-metilpurina-6-uno SMILES: CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N(C)C(=Nc23)N