Learn More
1,2'-O-Dimetilguanosina, TRC
Código de producto. 30138355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138355 10 mg 10 miligramos
30134434 25 mg 25 miligramos
30003993 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46595010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73667-71-7
Fórmula molecular C12 H17 N5 O5
Peso molecular (g/mol) 311.294
Sinónimo 1-Methyl-2'-O-methylguanosine, 2'-O-Methyl-1-methylguanosine
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metoxixolán-2-il]-1-metilpurina-6-uno
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N(C)C(=Nc23)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2'-O-Dimethylguanosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16-10(20)6-9(15-12(16)13)17(4-14-6)11-8(21-2)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-19H,3H2,1-2H3,(H2,13,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.123