CAS RN 7359-72-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,3,4-Triclorolueno, TRC
CAS: 7359-72-0 Fórmula molecular: C7H5Cl3 Peso molecular (g/mol): 195.47 Sinónimo: 1,2,3-Trichloro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,4-trichloro- (7CI, 8CI), 2,3,4-Trichlorotoluene,2,3,4-Trichlorotoluene; Nombre IUPAC: 1,2,3-tricloro-4-metilbenceno SMILES: Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
2
2,3,4-triclorotolueno, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.