Learn More
2,3,4-Triclorolueno, TRC
Código de producto. 17983065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983065 500 mg 500 miligramos
17903575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17983065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774435500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7359-72-0
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo 1,2,3-Trichloro-4-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,3,4-trichloro- (7CI, 8CI), 2,3,4-Trichlorotoluene, 2,3,4-Trichlorotoluene;
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-metilbenceno
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4-Trichlorotoluene
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.