CAS RN 73536-57-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 12-cetotearico Sal sódica, TRC
CAS: 73536-57-9 Fórmula molecular: C18H33NaO3 Peso molecular (g/mol): 320.44 Sinónimo: 12-Oxooctadecanoic Acid Sodium Salt,12-Ketooctadecanoic Acid Sodium Salt,12-Oxostearic Acid Sodium Salt,Lycaonic Acid Sodium Salt,NSC 2103 Nombre IUPAC: sodio; 12-oxooctadecanoato SMILES: Nc1ccc(cc1)N2C(=O)COCC2