Learn More
Ácido 12-cetotearico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30408004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408004 250 mg
30402082 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK264901250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73536-57-9
Fórmula molecular C18H33NaO3
Peso molecular (g/mol) 320.44
Sinónimo 12-Oxooctadecanoic Acid Sodium Salt, 12-Ketooctadecanoic Acid Sodium Salt, 12-Oxostearic Acid Sodium Salt, Lycaonic Acid Sodium Salt, NSC 2103
Nombre IUPAC sodio; 12-oxooctadecanoato
SMILES Nc1ccc(cc1)N2C(=O)COCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Ketostearic Acid Sodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O3.Na/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21;/h2-16H2,1H3,(H,20,21);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.2327