CAS RN 7344-02-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
C20 Ceramida, TRC
CAS: 7344-02-7 Fórmula molecular: C38 H75 N O3 Peso molecular (g/mol): 594.01 Nombre IUPAC: N-[(E,2R,3S)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]icosanamida SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC