Learn More
C20 Ceramida, TRC
Código de producto. 30364353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364353 250 mg 250 miligramos
30362492 25 mg -
30353881 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC263120250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7344-02-7
Fórmula molecular C38 H75 N O3
Peso molecular (g/mol) 594.01
Nombre IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]icosanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CO)[C@@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C20 Ceramide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.5747