accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNOCl

CAS RN 73217-31-9

IUPAC Nombre: 3-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Sinónimos: 3-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Peso molecular (g/mol): 224.64
Fórmula molecular: C10H9ClN2O2
InChi Key: LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C1=NC(CCl)=NO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados