Learn More
3-(Clorometilo)-5-(4-metoxifenil)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10476282 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10476282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02033EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 73217-31-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9ClN2O2
Número MDL MFCD00084967
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole
Clave InChI LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Nombre IUPAC 3-(clorometilo)-5-(4-metoxifenil)-1,2,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 224.644
PubChem CID 2797131
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.65
Porcentaje de pureza 97%