accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CSOONSFClClCH3

CAS RN 731-27-1

IUPAC Nombre: ({[dichloro(fluoro)methyl]sulfanyl}(4-methylphenyl)sulfamoyl)dimethylamine
Sinónimos: tolyfluanide
Peso molecular (g/mol): 347.24
Fórmula molecular: C10H13Cl2FN2O2S2
InChi Key: HYVWIQDYBVKITD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)C1=CC=C(C)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (2)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)