Learn More
Tolifluanida 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326507 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326507 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09010246AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolylfluanid
CAS 731-27-1
Nombres de analitos o componentes Tolylfluanid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 Cl2 F N2 O2 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N-[dicloro(fluoro)metil]sulfanil-N-(dimetilsulfamoíl)-4-metilanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 347.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.978 g/mol