accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNNH3CCH3HN

CAS RN 73029-73-9

IUPAC Nombre: N-cyclohexyl-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-amine
Sinónimos: N-cyclohexyl-2-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 285.4
Fórmula molecular: C16H23N5
InChi Key: USEMRPYUFJNFQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN(C(C)=C1)C1=NC(C)=CC(NC2CCCCC2)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados