Learn More
Tocris Bioscience™ CyPPA
Descripción
CyPPA is an activator of small conductance Ca2+-activated K+ channels that displays selectivity for KCa2.2 (SK2) and KCa2.3 (SK3) channels (EC50 values are 5.6 and 14 μM for KCa2.3 and KCa2.2 respectively). Displays no activity at KCa2.1 (SK1) and KCa3.1 (IK) channels.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Cyclohexyl-N-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-4-pyrimidinamine |
| CAS | 73029-73-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C16H23N5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 285.39 |