CAS RN 7299-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bis(2-etilbutilo) ftalato, TRC
CAS: 7299-89-0 Fórmula molecular: C20H30O4 Peso molecular (g/mol): 334.45 Sinónimo: Phthalic Acid Bis(2-ethylbutyl) Ester,Di(2-ethylbutyl) Phthalate,NSC 15317 SMILES: O=C(OCC(CC)CC)C1=CC=CC=C1C(OCC(CC)CC)=O